T2200010
Trimethoprim Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(2,4-Diaminopyrimidin-5-yl)(3,4,5-trimethoxyphenyl)-methanon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
trimethoprim
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)