Wichtige Dokumente
1184118
USP
Diaveridin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
5-(3,4-Dimethoxybenzyl)-2,4-pyrimidindiamin
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
diaveridine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(Cc2cnc(N)nc2N)cc1OC
InChI
1S/C13H16N4O2/c1-18-10-4-3-8(6-11(10)19-2)5-9-7-16-13(15)17-12(9)14/h3-4,6-7H,5H2,1-2H3,(H4,14,15,16,17)
InChIKey
LDBTVAXGKYIFHO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)