Merck
Y0000684
Trimethoprim für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Trimethoprim, 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidin, NSC 106568
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H18N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.32
Beilstein:
625127
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
trimethoprim
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C14H18N4O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
InChIKey
IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Antibakterieller Wirkstoff, Dihydrofolatreduktase-Inhibitor mit Selektivität für prokaryotische Enzyme.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
E Van Duijkeren et al.
Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, 17(1), 64-73 (1994-02-01)
The indications for use, side-effects, and pharmacokinetic parameters of trimethoprim, sulfonamides and their combinations in the horse are reviewed. Trimethoprim/sulfonamide (TMPS) combinations are used for the treatment of various diseases caused by gram-positive and gram-negative bacteria, including infections of the
Ivan Senta et al.
Water research, 47(2), 705-714 (2012-11-29)
Comprehensive study on the occurrence and fate of several classes of antimicrobials, including sulfonamides, trimethoprim, fluoroquinolones and macrolides, in Croatian municipal wastewaters was performed using an integrated approach, which comprised analysis of both dissolved and particulate fractions. A nation-wide screening
Khalid Tai et al.
PloS one, 7(9), e46269-e46269 (2012-10-03)
Regulating transgene expression in vivo by delivering oral drugs has been a long-time goal for the gene therapy field. A novel gene regulating system based on targeted proteasomal degradation has been recently developed. The system is based on a destabilizing
O Sköld
Veterinary research, 32(3-4), 261-273 (2001-07-04)
Sulfonamides and trimethoprim have been used for many decades as efficient and inexpensive antibacterial agents for animals and man. Resistance to both has, however, spread extensively and rapidly. This is mainly due to the horizontal spread of resistance genes, expressing
Karin Tegmark Wisell et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 62(1), 35-40 (2008-04-15)
The lack of oral treatment alternatives for enterococcal urinary tract infections (UTIs) has led to a renewed interest in trimethoprim. Enterococci can incorporate exogenously produced folates and thereby reverse the effect of trimethoprim. Although a large proportion of enterococci appear