Merck
T1810000
Tranexamsäure
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Trans-4-(Aminomethyl)cyclohexancarboxylsäure, AMCA, AMCHA, HAKU, TAMCHA, Tranexamsäure
About This Item
Lineare Formel:
H2NCH2C6H10CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.21
Beilstein:
2207452
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tranexamic acid
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC[C@H]1CC[C@@H](CC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t6-,7-
InChIKey
GYDJEQRTZSCIOI-LJGSYFOKSA-N
Angaben zum Gen
human ... PLG(5340)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Tranexamic acid EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kristen A Matteson et al.
Obstetrics and gynecology, 121(3), 632-643 (2013-05-03)
To compare the effectiveness of nonsurgical abnormal uterine bleeding treatments for bleeding control, quality of life (QOL), pain, sexual health, patient satisfaction, additional treatments needed, and adverse events. MEDLINE, Cochrane databases, and Clinicaltrials.gov were searched from inception to May 2012.
Case scenario: management of trauma-induced coagulopathy in a severe blunt trauma patient.
Jean-Stephane David et al.
Anesthesiology, 119(1), 191-200 (2013-03-22)
Chee Ching Chan et al.
European archives of oto-rhino-laryngology : official journal of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (EUFOS) : affiliated with the German Society for Oto-Rhino-Laryngology - Head and Neck Surgery, 270(2), 735-748 (2012-09-22)
Post-tonsillectomy haemorrhage is a serious complication that can lead to death despite the fact that tonsillectomy is one of the commonest procedures performed in otolaryngology. Post-operative haemorrhage can be reduced by a potent antifibrinolytic agent such as tranexamic acid (TXA).
Tranexamic acid in trauma: how should we use it?
Lena M Napolitano et al.
The journal of trauma and acute care surgery, 74(6), 1575-1586 (2013-05-23)
S Grassin-Delyle et al.
British journal of anaesthesia, 111(6), 916-924 (2013-07-25)
Interest in antifibrinolytic tranexamic acid (TA) has grown since the widespread removal of aprotinin, but its dosing during cardiac surgery is still debated. The objectives of this study were to investigate the population pharmacokinetics (PK) of TA given with either