Wichtige Dokumente
605190-M
Sigma-Aldrich
Thrombin, menschliches Plasma
Synonym(e):
Thrombin, menschliches Plasma
Größe auswählen
1000 UNITS
CHF 885.00
CHF 885.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1000 UNITS
CHF 885.00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.51
CHF 885.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
human plasma
Qualitätsniveau
Beschreibung
Merck USA index - 14, 9383
Form
lyophilized
Spezifische Aktivität
≥1000 NIH units/mg protein
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
aqueous buffer: soluble
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Thrombin, ein durch Natrium aktiviertes Typ-II-Enzym, umfasst zwei Anionenbindungsexostellen, ABE-I und ABE-II.[1] Das Serinproteaseenzym wird aus Zymogenprothrombin (Faktor II) in der Leber synthetisiert.[1][2]
Anwendung
Thrombin aus menschlichem Plasma wird wie folgt verwendet:
  • Als Komponente des endothelialen Wachstumsmediums (EGM) für die Transplantation und erneute Isolation von Zellen der Kaposi-Sarkom-Herpesvirus-Endothelzelllinie (KSHV-HuARLT) aus Mäusen[3]
  • Zur Herstellung von Fibringelen[4]
  • Als Komponente von EGM-Medien für die Analyse der Anzahl der Viruskopien von KSHV-HuARLT-Zellen und Matrigelimplantat[5]
Biochem./physiol. Wirkung
Thrombin spaltet Fibrinogen und wandelt es zu Fibrin um. Anschließend aktiviert es die Faktoren V, VIII, XI und XIII. Thrombin stimuliert die Thrombozytenaktivierung und stabilisiert die Fibrinpolymere.[6][7] Es spielt eine essenzielle Rolle in den letzten Stufen der Blutgerinnungskaskade.[1]
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Einheitendefinition
Eine Einheit wird durch den Vergleich mit einer Standardkurve bestimmt, die mithilfe von Standardthrombin des Bureau of Biologics erstellt wurde.
Physikalische Form
Lyophilisiert aus 200 mM NaCl, 50 mM Citratpuffer, 0,1 % PEG-8000, pH-Wert 6,5. Enthält BSA als Stabilisator.
Angaben zur Herstellung
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C). Stammlösungen sind bei -70 °C bis zu 2 Monate haltbar.
Hinweis zur Analyse
Komplette Aktivierung aus homogenem Prothrombin mittels SDS-PAGE
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Segall JA and Liem TK
Congenital and Acquired Hypercoagulable Syndromes, 339-346 (2007)
Kitchens CS, et al
Consultative Hemostasis and Thrombosis (2013)
Isis S R Carter et al.
Thrombosis, 2010, 416167-416167 (2010-01-01)
Although prothrombin is one of the most widely studied enzymes in biology, the role of the thrombin A-chain has been neglected in comparison to the other domains. This paper summarizes the current data on the prothrombin catalytic domain A-chain region
Diana L Diesen et al.
Vascular, 16 Suppl 1, S29-S36 (2008-03-01)
Thrombin is a common hemostatic drug used in surgical practice for over 100 years because of its simplicity and efficacy. Thrombin converts fibrinogen to fibrin, activates platelets, and induces vascular contraction. It is available in multiple forms, including human thrombin
Madhavi A Jadhav et al.
Biochemistry, 49(13), 2918-2924 (2010-03-12)
The formation of a blood clot involves the interplay of thrombin, fibrinogen, and Factor XIII. Thrombin cleaves fibrinopeptides A and B from the N-termini of the fibrinogen Aalpha and Bbeta chains. Fibrin monomers are generated that then polymerize into a