Wichtige Dokumente
S5753
β-Sitosterol
analytical standard, from soybean, ≥40%
Synonym(e):
α-Dihydrofucosterol, 22,23-Dihydrostigmasterol, 24α-Ethylcholesterin, 5-Stigmasten-3β-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
soybean
Qualität
analytical standard
Konzentration
≥40%
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
136-140 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CC[C@H](C(C)C)CC
InChI
1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
InChIKey
KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)