Wichtige Dokumente
S5632
Sulfamethizol
analytical standard, ≥99% (HPLC)
Synonym(e):
4-Amino-N-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-benzolsulfonamid, N1-(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-sulfanilamid, Sulfamethylthiadiazol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Agentur
EPA 1694
Assay
≥99% (HPLC)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1nnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)s1
InChI
1S/C9H10N4O2S2/c1-6-11-12-9(16-6)13-17(14,15)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H,10H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
VACCAVUAMIDAGB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?