S0252
Sulfobromphthalein Dinatriumsalz Hydrat
used to study hepatocyte transport functions
Synonym(e):
BSP, Bromsulfalein sodium disodium salt hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
powder
Zusammensetzung
Water (by Karl Fischer): ≤ 8%
Sodium (Na) anhydrous: 4.6-5.8%
Farbe
white to light gray
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear to hazy
λmax
575-581 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Na+].[H]O[H].Oc1ccc(cc1S([O-])(=O)=O)C2(OC(=O)c3c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c23)c4ccc(O)c(c4)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H10Br4O10S2.2Na.H2O/c21-15-13-14(16(22)18(24)17(15)23)20(34-19(13)27,7-1-3-9(25)11(5-7)35(28,29)30)8-2-4-10(26)12(6-8)36(31,32)33;;;/h1-6,25-26H,(H,28,29,30)(H,31,32,33);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChIKey
CDTNUNQQEUGDSD-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?