Merck
RPI-CI1-1
rCar i 1 (Carya illinoinensis allergen 1.0101)
pkg of 250 μg
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Assay
>95%
Mol-Gew.
Mw 16.5 kDa
Verpackung
pkg of 250 μg
Hersteller/Markenname
InBio
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Source: Pichia pastoris
Formulation: 20mM Tis-HCl, pH 8.5. Sterile filtered.
Concentration: See product insert.
Purification: Multi-step chromatographic purification. Purity > 95 % by SDS-PAGE
Haftungsausschluss
Allergens are provided for research and commercial use in vitro:  not for human in vivo or therapeutic use.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)