ABF23
Anti-NLRP3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
NACHT, LRR and PYD domains-containing protein 3, Angiotensin/vasopressin receptor AII/AVP-like, Caterpiller protein 1.1, CLR1.1, Cold autoinflammatory syndrome 1 protein, Cryopyrin, PYRIN-containing APAF1-like protein 1, NLRP3
Größe auswählen
CHF 359.00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 359.00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NLRP3(114548)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Immunologische Signalübertragung
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected NLRP3 in 10 µg of THP-1 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
THP-1 cell lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable