PHR8951
Haloperidol-verwandte Verbindung A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
4-[4-(4-Chlorphenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-{4-[4-(4-chlorphenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-phenyl}-1-butanon, 4,4′-Bis-[4-(p-chlorphenyl)-4-hydroxypiperidino]-butyrophenon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
API-Familie
haloperidol
Form
solid
Verpackung
pkg of 25 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
InChI
1S/C32H36Cl2N2O3/c33-27-9-5-25(6-10-27)31(38)15-20-35(21-16-31)19-1-2-30(37)24-3-13-29(14-4-24)36-22-17-32(39,18-23-36)26-7-11-28(34)12-8-26/h3-14,38-39H,1-2,15-23H2
InChIKey
KZKALOHEEHRXFT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)