Wichtige Dokumente
PHR2442
Diclofenac-verwandte Verbindung A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
N-(2,6-Dichlorphenyl)-2-Indolinon, 1-(2,6-Dichlorphenyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-on, NSC 621845
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0001915
traceable to USP 1188811
API-Familie
diclofenac
Form
powder
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
ClC1=C(N2C(CC3=C2C=CC=C3)=O)C(Cl)=CC=C1
InChI
1S/C14H9Cl2NO/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(17)18/h1-7H,8H2
InChIKey
JCICIFOYVSPMHG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)