Wichtige Dokumente
PHR3504
Iodmethan
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Methyliodid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.89 (vs air)
Dampfdruck
24.09 psi ( 55 °C)
7.89 psi ( 20 °C)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 mL
Brechungsindex
n20/D 1.531 (lit.)
bp
41-43 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−64 (lit.)
Dichte
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
InChIKey
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
89.8 °F
Flammpunkt (°C)
32.1 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)