Wichtige Dokumente
PHR3198
3-Hydroxy-2-methyl-4-pyron
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
3-Hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-on, Maltol
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1375003
API-Familie
maltol
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Selbstzündungstemp.
1364 °F
Expl.-Gr.
25 %
Verpackung
pkg of 1 g
mp (Schmelzpunkt)
160-164 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC1=C(O)C(=O)C=CO1
InChI
1S/C6H6O3/c1-4-6(8)5(7)2-3-9-4/h2-3,8H,1H3
InChIKey
XPCTZQVDEJYUGT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)