Wichtige Dokumente
PHR2862
Fenbendazol-verwandte Verbindung A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Carbendazim, BCM, Methyl-2-benzimidazolcarbamat, Methyl-benzimidazol-2-ylcarbamat
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. F0040010
traceable to USP 1269414
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
fenbendazole
Form
solid
Verpackung
pkg of 50 mg
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
COC(=O)Nc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)12-8-10-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5H,1H3,(H2,10,11,12,13)
InChIKey
TWFZGCMQGLPBSX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)