Wichtige Dokumente
PHR1829
Hypromellose
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
(Hydroxypropyl)methylcellulose
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1330005
API-Familie
hypromellose
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pack of 500 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)COCC(O)C.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC)OC)OC)OC)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2OC)OC)OC)COC
InChIKey
PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)