Wichtige Dokumente
PHR1747
4′-Aminoacetophenon
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
4′-Aminoacetophenon, 4-Acetyl-anilin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
clenbuterol
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 200 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
293 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
103-107 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,9H2,1H3
InChIKey
GPRYKVSEZCQIHD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)