C2248010
Clenbuterol-Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1-(4-Amino-3,5-dichlorphenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)-amino]-ethanon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
clenbuterol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)