Wichtige Dokumente
PHR1638
Alfuzosin -hydrochlorid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
N-{3-[(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-chinazolinyl)-methylamino]propyl}-tetrahydro-2-furancarboxamid, Uroxatral -hydrochlorid
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. A0325800
traceable to USP 1012917
API-Familie
alfuzosin
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1 × 1 g
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCNC(=O)C3CCCO3
InChI
1S/C19H27N5O4.ClH/c1-24(8-5-7-21-18(25)14-6-4-9-28-14)19-22-13-11-16(27-3)15(26-2)10-12(13)17(20)23-19;/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,20,22,23);1H
InChIKey
YTNKWDJILNVLGX-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)