PHR1394
Fluoxetin-Hydrochlorid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Fluoxetin -hydrochlorid, (±)-N-Methyl-γ-[4-(trifluormethyl)-phenoxy]-benzolpropanamin -hydrochlorid, LY-110,140 -hydrochlorid, Prozac®
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP 797
traceable to Ph. Eur. F0253000
traceable to USP 1279804
API-Familie
fluoxetine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CNCCC(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2.[H]Cl
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H
InChIKey
GIYXAJPCNFJEHY-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC6A4(6532)
Allgemeine Beschreibung
Fluoxetine Hydrochloride is a selective serotonin-reuptake inhibitor used as an antidepressant. It is also utilized for the treatment of obsessive-compulsive disorders.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Fußnote
Empfohlene Produkte
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?