PHR1213
Benzylbenzoat
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Benzoesäure-benzylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1062008
Dampfdruck
1 mmHg ( 125 °C)
API-Familie
benzyl benzoate
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Selbstzündungstemp.
896 °F
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.568 (lit.)
bp
323-324 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
17-20 °C (lit.)
Dichte
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
InChIKey
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Benzyl benzoate is an acaricidal drug effective against scabies mites belonging to the genus Dermatophagoides.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
298.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
148 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?