Wichtige Dokumente
68183
Benzylbenzoat
analytical standard
Synonym(e):
Benzoesäure-benzylester
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 125 °C)
Assay
≥98% (GC)
Selbstzündungstemp.
896 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.568 (lit.)
bp
323-324 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
17-20 °C (lit.)
Dichte
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
InChIKey
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
298.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
148 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)