Merck
Y0000881
Ibuprofen für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Ibuprofen, α-Methyl-4-(isobutyl)-phenylessigsäure, (±)-2-(4-Isobutylphenyl)-propansäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H18O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ibuprofen
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
InChIKey
HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
This European Pharmacopoeia reference standard is intended for use only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia. Their suitability for any other use is not guaranteed and is the sole responsibility of the user. This standard is not intended for human or animal use.
Established for the preparation of reference solution (c) in testing for related substances and impurities in ibuprofen using liquid chromatography (General text 2.2.29), according to the monograph 0721 of European Pharmacopeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Inhibitor von Cyclooxygenase (COX), welcher eine höhere Aktivität gegen COX-1 als gegen COX-2 zeigt.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ibuprofen
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 2921-2923 (2017)
R O Day et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 43(5), 480-487 (1988-05-01)
The simultaneous disposition of the enantiomers of ibuprofen in synovial fluid and plasma was studied in eight patients with arthritis. Concentrations of the active S-enantiomer in synovial fluid exceeded those of the R-enantiomer at all times in all patients with
J B Whitlam et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 29(4), 487-492 (1981-04-01)
Free and total ibuprofen levels in serum and synovial fluid (SF) were determined in one male and 14 female arthritic patients (mean age 56 yr, range 19 to 77) after 400 mg three times daily for 2 days. Free drug
Sheena Derry et al.
The Cochrane database of systematic reviews, 10(10), CD007550-CD007550 (2013-10-24)
This review is an update of a previously published review in The Cochrane Database of Systematic Reviews Issue 3, 2009 on single dose oral dexibuprofen (S(+)-ibuprofen) for acute postoperative pain in adults.Dexibuprofen is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) licensed for
James F Markworth et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 305(11), R1281-R1296 (2013-10-04)
Classical proinflammatory eicosanoids, and more recently discovered lipid mediators with anti-inflammatory and proresolving bioactivity, exert a complex role in the initiation, control, and resolution of inflammation. Using a targeted lipidomics approach, we investigated circulating lipid mediator responses to resistance exercise
Questions
  1. 1. 해당 제품(Ibuprofen for identification, Cat# Y0000881)은 Ibuprofen impurity J, N, A가 포함된 표준품이 맞나요? 2. 권장되는 사용방법(희석용매, 부피)을 알려주세요.
    1 answer
    1. This is a product of the European Pharmacopoeia. The current lot identifies Impurity A, Impurity N, and Impurity J. Please see the link below to review the Supplier Leaflet which includes a chromatogram:
      https://crs.edqm.eu/db/4DCGI/leaflet?leaflet=Y0000881_11.pdf