Merck
PHL89253
Neoruscogenin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
25(27)-Dehydroruscogenin
Größe auswählen
10 MG
CHF 561.00
CHF 561.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 561.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H40O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
428.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 561.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1C6(OCC(=C)CC6)C(C2C1CC3C2(CCC4C3CC=C5C4(C(CC(C5)O)O)C)C)C
InChI
1S/C27H40O4/c1-15-7-10-27(30-14-15)16(2)24-22(31-27)13-21-19-6-5-17-11-18(28)12-23(29)26(17,4)20(19)8-9-25(21,24)3/h5,16,18-24,28-29H,1,6-14H2,2-4H3
InChIKey
ALTRINCJVPIQNK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)