Merck
PHL82342
Sabinen
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
100 MG
CHF 292.00
CHF 292.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 292.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 292.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (GC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)C12CCC(=C)C1C2
InChI
1S/C10H16/c1-7(2)10-5-4-8(3)9(10)6-10/h7,9H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
NDVASEGYNIMXJL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: eucalyptus
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
98.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
37 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 7
1 of 7