Merck
21987
Sigma-Aldrich
(1S,3R)-cis-4-Caren
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(1R,4R)-4,7,7-Trimethyl-bicyclo[4.1.0]hept-2-en
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.23
Beilstein:
3044038
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D −145±5°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.469
Dichte
0.849 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
[H][C@]12C[C@@H](C)C=C[C@@]1([H])C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h4-5,7-9H,6H2,1-3H3/t7-,8+,9-/m0/s1
InChIKey
LGNSZMLHOYDATP-YIZRAAEISA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
100.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
38 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2