Merck
P9352
Millipore
Perfringens T.S.C. Supplement
suitable for microbiology
Synonym(e):
Perfringens Tryptose-Sulfit-Cycloserin-Supplement, Tryptose-Sulfit-Cycloserin-Supplement, Perfringens
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41171614
NACRES:
NA.85
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sterilität
sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Clostridium spp.
Anwendung
Empfohlen zur selektiven Isolierung von Clostridium perfringens.
Komponenten
Komponente: D-Cycloserin 200.00 mg
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)