53436
Perfringens S.F.P. Selektivzusatz
suitable for microbiology
Synonym(e):
S.F.P. -Selectiv-Supplement, Shahidi-Ferguson-Perfringens-Selectiv-Supplement
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verpackung
pkg of 5 vials
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Clostridium spp.
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Komponenten
Kanamycinsulfat 6 mg
Polymyxin B 15000 IU
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?