Merck
17122
Millipore
Clostridium difficile-Zusatz
suitable for microbiology
About This Item
UNSPSC-Code:
41171614
NACRES:
NA.85
Sterilität
sterile
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Clostridium spp.
Anwendung
Antibiotika-Supplement zur selekiven Isolierung von Clostridium difficile.
Komponenten
(pro Vial, ausreichend für 500 ml Medium)
D-Cycloserin 250 mg; Cefoxitin 8 mg
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)