Merck
P4338
Sigma-Aldrich
Poly(ethylenglykol)
average MN 3,350, hydroxyl, BioXtra
Synonym(e):
PEG
About This Item
Lineare Formel:
H(OCH2CH2)nOH
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
product name
Poly(ethylenglykol), BioXtra, average mol wt 3,350, powder
Produktlinie
BioXtra
Qualitätsniveau
Form
powder
Mol-Gew.
average mol wt 3,350
Verunreinigungen
≤0.01% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Löslichkeit
water: soluble (PEG is soluble in water approximately 670 mg/ml, 20 °C)
Dichte
1.0962 g/mL at 60 °C
1.0764 g/mL at 80 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Ω-Ende
hydroxyl
α-Ende
hydroxyl
SMILES String
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Polyethylenglykol (PEG) ist ein hydrophiles Polymer. Es kann durch die anionische Ringöffnungspolymerisation von Ethylenoxid leicht in einen Bereich von Molekülmassen und einer Vielzahl von Endgruppen synthetisiert werden. Zu Netzwerken vernetztes PEG kann einen hohen Wassergehalt aufweisen und „Hydrogele“ bilden. PEG eignet sich für biologische Anwendungen, da es keine Immunantwort auslöst.
Anwendung
Poly(ethylenglycol) (PEG) kann zum Funktionalisieren von magnetischen Nanopartikeln in Kombination mit dem nichtionischem Tensid Tween 80 verwendet werden. Die PEG-Funktionalisierung verbessert die Biokompatibilität von Magnetit-Nanopartikeln. Sie reduziert außerdem die Oberflächenladung und erhält die magnetischen Eigenschaften von Nanopartikeln.
PEG kann als äußere Beschichtung für pharmazeutische endgültige Darreichungsformen verwendet werden. Dies kann verhindern, dass Feuchtigkeit mit pharmazeutischen Wirkstoffen in Kontakt kommt. Zum Beispiel werden feste Dispersionen von Naproxen durch ein Drop-Printing-Verfahren mit PEG beschichtet. Die PEG-Schützt die festen Dispersionen vor einer durch Feuchtigkeit beschleunigten Kristallisation und verbessert ihre Stabilität.
Nanostrukturierter Hydroxyapatit (HAP) kann durch ein Sol-Gel-Verfahren mit PEG als organischem Modifikator hergestellt werden. Die Zugabe von PEG beeinflusst die Morphologie von HAP-Teilchen. Bei hohen Temperaturen führen flexiblere PEG-Moleküle zur Bildung von großen HAP-Plättchen. Bei niedrigen Synthesetemperaturen bilden weniger flexible PEG-Kolloide nanostrukturierten HAP.
PEG-Pulver kann auch als Laxativum eingesetzt werden.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Dafne Campigli Di Giammartino et al.
Nature cell biology, 21(10), 1179-1190 (2019-09-25)
Cell fate transitions are accompanied by global transcriptional, epigenetic and topological changes driven by transcription factors, as is exemplified by reprogramming somatic cells to pluripotent stem cells through the expression of OCT4, KLF4, SOX2 and cMYC. How transcription factors orchestrate
M A Thomson et al.
Archives of disease in childhood, 92(11), 996-1000 (2007-07-13)
To assess the efficacy and safety of polyethylene glycol 3350 plus electrolytes (PEG+E) for the treatment of chronic constipation in children. Randomised, double blind, placebo controlled crossover trial, with two 2-week treatment periods separated by a 2-week placebo washout. Six
Maria Paz Zafra et al.
Nature biotechnology, 36(9), 888-893 (2018-07-04)
CRISPR base editing enables the creation of targeted single-base conversions without generating double-stranded breaks. However, the efficiency of current base editors is very low in many cell types. We reengineered the sequences of BE3, BE4Gam, and xBE3 by codon optimization
Jacky Chow et al.
mSphere, 4(2) (2019-03-08)
Many fungal species, including pathogens, undergo a morphogenetic response called filamentous growth, where cells differentiate into a specialized cell type to promote nutrient foraging and surface colonization. Despite the fact that filamentous growth is required for virulence in some plant
Bárbara M Calisto et al.
Cell chemical biology, 28(1), 26-33 (2020-10-24)
Despite possessing only 32 residues, the tsetse thrombin inhibitor (TTI) is among the most potent anticoagulants described, with sub-picomolar inhibitory activity against thrombin. Unexpectedly, TTI isolated from the fly is 2000-fold more active and 180 Da heavier than synthetic and recombinant