Merck
202444
Sigma-Aldrich
Poly(ethylenglykol)
average MN 3,350, hydroxyl, powder
Synonym(e):
PEG
Größe auswählen
250 G
CHF 115.00
500 G
CHF 192.00
CHF 115.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
CHF 115.00
500 G
CHF 192.00
About This Item
Lineare Formel:
H(OCH2CH2)nOH
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 115.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Poly(ethylenglykol), average Mn 3,350, powder
Form
powder
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn 3,350
pH-Wert
4.5-7.5
Viskosität
90 cSt(210 °F) (99 °C)(lit.)
mp (Schmelzpunkt)
54-58 °C (lit.)
Dichte
1.204 g/mL at 25 °C
Ω-Ende
hydroxyl
α-Ende
hydroxyl
SMILES String
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Poly(ethylenglycol) (PEG) ist ein biokompatibles, inertes, synthetisches Polymer mit Wiederholeinheiten des Ethersauerstoffs (-CH2-CH2-O-). Es kann durch anionische Polymerisation von Ethylenoxid hergestellt werden. Aufgrund seiner Nicht-Immunogenität und guten Wasserlöslichkeit wird es in biologischen und medizinischen Anwendungen ausgiebig genutzt.
Anwendung
PEG kann zum Funktionalisieren von Magnetit-Nanopartikeln eingesetzt werden. Die Beschichtung des magnetischen Kerns mit PEG bietet eine gute Stabilisierung und erhält gleichzeitig die magnetischen Eigenschaften der Nanopartikel.
Es kann zum Modifizieren der Oberfläche von photokatalytischem TiO2-Nanopulver für die Anwendung in selbstreinigender Farbe eingesetzt werden. PEG-beschichtetes TiO2-Nanopulver kann unter milden Bedingungen hergestellt werden und weist ausgezeichnete kolloidale Stabilität auf.
Es kann als Vernetzer zum Herstellen von Poly(N-isopropylacrylamid)-basierten thermosensitiven injizierbaren Hydrogelen eingesetzt werden. Die Zugabe von PEG verbessert die chemischen und mechanischen Eigenschaften des Hydrogels und verhindert, dass es sich im Quellmedium auflöst. Aufgrund ihrer Biokompatibilität und biologischen Abbaubarkeit werden diese Hydrogele verbreitet in biomedizinischen Anwendungen eingesetzt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hohe strukturelle Flexibilität
  • Biokompatibilität
  • Hohe Hydrationskapazität
  • Keine sterische Hinderung
Sonstige Hinweise
Molekulargewicht: Mn 3.015–3.685
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Grant A Robinson et al.
Journal of neuroscience research, 94(7), 636-644 (2016-03-21)
Functional recovery following a peripheral nerve injury is made easier when regenerating axons correctly reinnervate their original targets. Polyethylene glycol (PEG) has recently been used in attempts to fuse severed peripheral axons during suture-based repair, but an analysis of target
Erinna F Lee et al.
Autophagy, 15(5), 785-795 (2019-01-11)
BECN1/Beclin 1 is a critical protein in the initiation of autophagosome formation. Recent studies have shown that phosphorylation of BECN1 by STK4/MST1 at threonine 108 (T108) within its BH3 domain blocks macroautophagy/autophagy by increasing BECN1 affinity for its negative regulators
Yixu Wang et al.
mSphere, 4(3) (2019-05-31)
Sporisorium scitamineum is the fungal pathogen causing severe sugarcane smut disease that leads to massive economic losses globally. S. scitamineum invades host cane by dikaryotic hyphae, formed after sexual mating of two haploid sporidia of opposite mating type. Therefore, mating/filamentation
Idalis Villanueva et al.
Acta biomaterialia, 5(8), 2832-2846 (2009-06-11)
The pericellular matrix (PCM) surrounding chondrocytes is thought to play an important role in transmitting biochemical and biomechanical signals to the cells, which regulates many cellular functions including tissue homeostasis. To better understand chondrocytes interactions with their PCM, three-dimensional poly(ethylene
I L Konorova et al.
Patologicheskaia fiziologiia i eksperimental'naia terapiia, (4)(4), 7-9 (1991-07-01)
The search for antiaggregatory compounds is undertaken, as a rule, under in vitro conditions which do not reflect the dynamics of the real process. The present work deals with study of the peculiarities of the development of the collagen induced
Artikel
Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.
Verwandter Inhalt
Polyethylene glycol (PEG), also sometimes referred to as polyethylene oxide (PEO), is a condensation polymer of ethylene oxide and water that has several chemical properties that make it useful for biological, chemical and pharmaceutical applications.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf