Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H(OCH2CH2)nOH
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
polyethylene glycol
mol wt
Mw 3015-3685
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Website des herausgebenden Arzneibuchs.
Polyethylenglykol 3350 ist ein Additionspolymer aus Ethylenoxid und Wasser, das durch die Formel H(OCH2CH2)nOH dargestellt wird, wobei n die durchschnittliche Zahl von Oxyethylengruppen repräsentiert. Die erkennbare gewichtsmittlere Molekülmasse beträgt 3015–3685 g/mol (Da).
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Website des herausgebenden Arzneibuchs.
Polyethylenglykol 3350 ist ein Additionspolymer aus Ethylenoxid und Wasser, das durch die Formel H(OCH2CH2)nOH dargestellt wird, wobei n die durchschnittliche Zahl von Oxyethylengruppen repräsentiert. Die erkennbare gewichtsmittlere Molekülmasse beträgt 3015–3685 g/mol (Da).
Application
Der USP-Referenzstandard Polyethylenglykol 3350 ist zur Verwendung für die in den USP-Kompendien spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen. Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie:
- Polyethylenglycol 3350 und Elektrolyte für orale Lösungen
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich für Verwendungen in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyethylenglycol 3350
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
281.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
138.6 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?