Wichtige Dokumente
P3502
Phloroglucinol
Used to detect the presence of wood fiber.
Synonym(e):
1,3,5-Trihydroxy-benzol
Qualitätsniveau
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
215-220 °C
Löslichkeit
ethanol: 50 mg/mL (clear to hazy)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Oc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H
InChIKey
QCDYQQDYXPDABM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
dormancy and vegetative growth
Between Mycosphaerella fijiensis and Banana
pressure deficit in pearl millet (Pennisetum glaucum (L.) R.Br.)