Merck
NIST977
Isotopenstandard für Brom
NIST® SRM® 977
Synonym(e):
Natriumbromid
About This Item
Lineare Formel:
NaBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.89
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 806 °C)
Isotopenreinheit
 79Br
 81Br
Verpackung
pkg of 0.25 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
755 °C (lit.)
Format
matrix material
SMILES String
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Bromine-79 (79Br), Bromine-81 (81Br)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)