Merck
NIST984
Rubidiumchlorid
NIST SRM 984
About This Item
Lineare Formel:
RbCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.92
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
 85Rb
 87Rb
Verpackung
pkg of 0.25 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
715 °C (lit.)
Dichte
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
SMILES String
[Cl-].[Rb+]
InChI
1S/ClH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Rubidium chloride (RbCl)
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)