Merck
NIST660C
Standard für Linienposition und Linienform bei der Pulverdiffraktometrie
NIST® SRM® 660c, Lanthanum hexaboride powder
Synonym(e):
Lanthanhexaborid, Lanthanborid
About This Item
Lineare Formel:
LaB6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.77
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Das Produkt NIST660C ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
powder
Verpackung
pkg of 6 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Methode(n)
diffraction/scattering: suitable
mp (Schmelzpunkt)
2210 °C
Dichte
2.61 g/cm3 at 25 °C (lit.)
SMILES String
[La++].B12B3[B-]14B5B4[B-]235
InChI
1S/B6.La/c1-2-5(1)3-4(5)6(1,2)3;/q-2;+2
InChIKey
VJXOKIULCJPJLW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Das SRM wurde in einem speziellen Verarbeitungslauf mit dem auf eine nominale Konzentration von 99 % angereicherten 11B-Isotop hergestellt. Diese Isotopenanreicherung macht diese SRM relevant für die Gemeinschaft für Neutronendiffraktion. Das entstandene Pulver wurde durch Glühen behandelt und unter Argongas abgefüllt. Die Zertifizierung wurde mit Daten eines NIST-Diffraktometers mit Analysen über den Fundamental Parameters Approach (FPA) mit der Rietveld-Methode durchgeführt. Die Zertifizierung von SRM 660c ist unbefristet gültig, vorausgesetzt, dass das SRM in Übereinstimmung mit den in Angaben in den “Anweisungen für Lagerung und Verwendung” gehandhabt und gelagert wird.
Weitere Informationen sind dem Sicherheitsdatenblatt und dem Analysenzertifikat zu entnehmen.
SRM 660C_CERT
SRM 660C_SDS
Anwendung
Dieses Standardreferenzmaterial (SRM) ist für die Verwendung in der Kalibration von durch Pulverdiffraktometrie bestimmten Diffraktionslinienpositionen und Linienformen bestimmt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Eine Einheit von SRM 660c besteht aus ca. 6 g Lanthanhexaborid, LaB6, unter Argongas abgefülltes Pulver.
  • Informationen zur Produktbeschreibung, zur Entsorgung und zum Transport sind in dem beiliegenden MSDS zu finden
  • Das enthaltene NIST-Zertifikat beinhaltet Details zum Verfallsdatum, Warnhinweise für Anwender sowie Anweisungen für die richtige Lagerung und Anwendung, Vorbereitung und Analyse des RM
  • Zertifizierte Werte und gemäß der im ISO/JCGM Leitfaden beschriebenen Methode berechnete Unsicherheiten
  • Messtechnisch auf die SI-Einheit der Länge rückführbar (ausgedrückt in Nanometern)
Sonstige Hinweise
Zertifiziert für die unten aufgeführten Analyten.
Lanthanhexaboridpulver
Siehe Zertifikat bzgl. der Werte und weitere Einzelheiten unter nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)