Merck
709190
Sigma-Aldrich
Lanthanborid
powder, −325 mesh, 99.5% trace metals basis
Synonym(e):
Lanthanhexaborid, Lanthanborid
Größe auswählen
5 G
CHF 267.00
CHF 267.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 267.00
About This Item
Lineare Formel:
LaB6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.77
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 267.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.5% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: boron
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Partikelgröße
−325 mesh
mp (Schmelzpunkt)
2210 °C
Dichte
2.61 g/cm3 at 25 °C (lit.)
4.76 g/cm3 at 25 °C
SMILES String
[La++].B12B3[B-]14B5B4[B-]235
InChI
1S/B6.La/c1-2-5(1)3-4(5)6(1,2)3;/q-2;+2
InChIKey
VJXOKIULCJPJLW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)