NIST2000
Kalibrierungsstandard für hochauflösende Röntgenbeugung
NIST® SRM® 2000
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
solid
Verpackung
pkg of 1 block
Hersteller/Markenname
NIST®
Methode(n)
diffraction/scattering: suitable
Anwendung(en)
general analytical
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Jede Einheit Standardreferenzmaterial (SRM) enthält doppelt polierte Einzelkristall-Si-Proben mit (100)-Orientierung der Größen 25 mm × 25 mm × 0,725 mm mit einer nominalen 50-nm-Si0.85Ge0.15-Epitaxialschicht und einer 25-nm-Si-Kappe. Weitere Informationen sind dem Sicherheitsdatenblatt und dem Analysenzertifikat zu entnehmen.
SRM 2000_cert
SRM 2000_SDS
SRM 2000_cert
SRM 2000_SDS
Anwendung
Dieses Standardreferenzmaterial (SRM) bietet den für die hochauflösende Röntgenbeugung (HRXRD) üblichen, SI-rückführbaren Si-(220)-d-Abstand in Transmission, den Wafer-Fehlschnittwinkel relativ zur Kristallebene und den Oberfläche-zu-Si-(004)-Bragg-Winkel in Reflexion für die angegebene Referenzwellenlänge.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Für SRM 2000 sind zertifizierte Werte verfügbar, die zur Kalibrierung von HRXRD-Instrumenten verwendet werden können. Angaben zum Verfallsdatum sowie Gebrauchsanweisungen sind im NIST-Zertifikat enthalten.
Sonstige Hinweise
Unter nist.gov/SRM können Sie sich das aktuelle Zertifikat mit den aktuellen Analyten und zertifizierten Werten herunterladen.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)