Merck
241857
Sigma-Aldrich
Lanthanhexaborid
powder, 10 μm, 95%
Synonym(e):
Lanthanborid
Größe auswählen
25 G
CHF 132.00
CHF 132.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 132.00
About This Item
Lineare Formel:
LaB6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.77
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 132.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Partikelgröße
10 μm
mp (Schmelzpunkt)
2210 °C
Dichte
2.61 g/cm3 at 25 °C (lit.)
SMILES String
[La++].B12B3[B-]14B5B4[B-]235
InChI
1S/B6.La/c1-2-5(1)3-4(5)6(1,2)3;/q-2;+2
InChIKey
VJXOKIULCJPJLW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
One of the best thermionic emitters. Effective in improving diamond nucleation in the chemical vapor deposition of diamond on substrate surfaces.[1]
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Maeda, H. et al.
Journal of Crystal Growth, 121, 507-507 (1992)