Merck
NIST3300
Curcumin Extract of Turmeric (Curcuma longa L.) Rhizome
NIST®SRM®
Größe auswählen
5 X 1 G
CHF 857.00
CHF 857.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 X 1 G
CHF 857.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 857.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
food and beverages
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below.
Bisdemethoxycurcumin (C19H16O4), Desmethoxycurcumin (C20H18O5), Curcumin (C21H20O6)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)