NIST3282
Low-Calorie Cranberry Juice Cocktail
NIST®SRM®
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verpackung
pkg of 6 g (5 x 1.2 mL)
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
food and beverages
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
SRM 3282_cert
SRM 3282_SDS
Sonstige Hinweise
Citric Acid, Malic Acid, Quinic Acid, Calcium (Ca), Copper (Cu), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Potassium (K), Sodium (Na)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Galacturonic Acid, Glycolic Acid, Isocitric Acid, Oxalic Acid, Phosphate, Shikimic Acid, Sulfate, Iron (Fe), Zinc (Z), Fructose, Glucose, Total Sugars
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)