NIST3253
Yerba Mate Leaves
NIST®SRM®
Synonym(e):
Yerba mate powder
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 20 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Methode(n)
GC/MS: suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Pyrene (C16H10), Benz[a]anthracene (C18H12), Benzo[a]pyrene (C20H12), Perylene (C20H12), Benzo[ghi]perylene (C22H12)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
2-Methylphenanthrene (C15H12), 3-Methylphenanthrene (C15H12), Fluoranthene (C16H10), 1-Methylpyrene (C17H12), Benzo[c]phenanthrene (C18H12), Chrysene (C18H12), Triphenylene (C18H12), Benzo[b]fluoranthene (C20H12), Benzo[k]fluoranthene (C20H12), Benzo[a]fluoranthene (C20H12), Indeno[1,2,3-cd]pyrene (C22H12), Picene (C22H14), Coronene (C24H12), Ash, Protein, Carbohydrates, Total Fat, Calories
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)