Merck
M0678
Millipore
Middlebrook OADC Wachstums-Supplement
Enrichment supplement recommended for isolation and cultivation of Mycobacteria, suitable for microbiology
Synonym(e):
Middlebrook OADC-Wachstumsergänzung, Ölsäure-Albumin-Dextrose-Katalase-Wachstums-Supplement nach Middlebrook
About This Item
UNSPSC-Code:
41171614
NACRES:
NA.85
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
Form
liquid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verpackung
vial of 50 mL
Anwendung(en)
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
veterinary
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
mycobacteria
Allgemeine Beschreibung
Middlebrook OADC-Wachstumsergänzung wird mit dem Middlebrook Agar verwendet, das die Isolierung und Kultivierung von verschiedenen Mykobakterien ermöglicht. Die Middlebrook OADC-Wachstumsergänzung enthält Ölsäure, Rinderalbumin, Natriumchlorid, Dextrose und Katalase. Ölsäure und andere langkettige Fettsäuren sind essenziell für den Metabolismus von Mykobakterien. Einige freie Fettsäuren sind toxisch für Mykobakterien, aber Albumin bindet diese Fettsäuren und verhindert die toxische Wirkung auf Mykobakterien. Dextrose ist das fermentierbare Kohlenhydrat und eine Energiequelle, wogegen Katalase toxische Peroxide zerstört, die eventuell in dem Medium vorhanden sind.
Anwendung
Middlebrook OADC-Wachstumsergänzung wird als Ergänzung im 7H9-Flüssigmedium eingesetzt, um Mykobakterien aus klinischen Proben, Umweltproben, Lebensmittel- und Getränkeproben zu kultivieren.
Komponenten
Inhaltsstoffe: (pro Fläschchen)
Rinderalbumin Fraktion V 2,50 g
Dextrose 1,00 g
Katalase 0,002 g
Oleinsäure 0,025 g
Natriumchlorid 0,425 g
Destilliertes Wasser 50 ml
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Recombinant BCG Vaccines Reduce Pneumovirus-Caused Airway Pathology by Inducing Protective Humoral Immunity
Soto JA, et al.
Frontiers in immunology, 9 (2018)
Detecting phenotypically resistant Mycobacterium tuberculosis using wavelength modulated Raman spectroscopy
Antibiotic resistance protocols, 41-50 (2018)
Recombinant BCG Vaccines Reduce Pneumovirus-Caused Airway Pathology by Inducing Protective Humoral Immunity
Soto JA, et al.
Frontiers in Immunology, 9 (2018)
Shuxin Liang et al.
Autophagy, 16(8), 1453-1467 (2019-11-13)
BAG2 (BCL2 associated athanogene 2) is associated with cell fate determination in response to various pathological conditions. However, the effects of BAG2 on M. tuberculosis-induced endoplasmic reticulum (ER) stress remain elusive. Herein, we report that M. tuberculosis infection of macrophages
Susanta Pahari et al.
Autophagy, 16(6), 1021-1043 (2019-08-30)
Host-directed therapies are gaining considerable impetus because of the emergence of drug-resistant strains of pathogens due to antibiotic therapy. Therefore, there is an urgent need to exploit alternative and novel strategies directed at host molecules to successfully restrict infections. The