I0465000
Isomalt
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
6-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucitol gemischt mit 1-O-α-D-Glucopyranosyl-D-mannitol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
isomalt
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(O)CO
InChI
1S/C12H24O11/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12/h4-21H,1-3H2/t4?,5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChIKey
SERLAGPUMNYUCK-BLEZHGCXSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)