Merck
PHL89521
Lapachol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
2-Hydroxy-3-(3-methyl-2-butenyl)-1,4-naphthochinon, Natural Yellow 16
Größe auswählen
20 MG
CHF 285.00
CHF 285.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 MG
CHF 285.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H14O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 285.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
141-143 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C\C(C)=C\CC1=C(O)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C15H14O3/c1-9(2)7-8-12-13(16)10-5-3-4-6-11(10)14(17)15(12)18/h3-7,18H,8H2,1-2H3
InChIKey
CIEYTVIYYGTCCI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)