Merck
49781
Sigma-Aldrich
Glycerin -Lösung
Glycerol solution
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
83.5-89.5% (T)
Synonym(e):
1,2,3-Propantriol
Größe auswählen
500 ML
CHF 87.40
1 L
CHF 149.00
5 L
CHF 469.00
CHF 87.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 ML
CHF 87.40
1 L
CHF 149.00
5 L
CHF 469.00
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2CH(OH)CH2OH · aq
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.09 (anhydrous basis)
Beilstein:
635685
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
50161901
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.28
bp:
182 °C/20 mmHg (lit.)
CHF 87.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
83.5-89.5% (T)
Form
viscous liquid
Methode(n)
MALDI-MS: suitable
Verunreinigungen
10.5-16.5% water
Glührückstand
≤0.01% (as SO4)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChIKey
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Glycerin ist geruchlos, farblos, von Natur aus viskos und eine süß schmeckende Flüssigkeit. Es kann natürlich sowie aus petrochemischen Rohstoffen gewonnen werden. Glycerin ist für viele Anwendungen geeignet und eine der wertvollsten und vielseitigsten chemischen Substanzen. Es kann als Weichmacher, Lösungsmittel, Süßungsmittel, in pharmazeutischen Formulierungen, Kosmetika, Lebensmitteln und Toilettenartikeln verwendet werden. Es ist sehr stabil und kann leicht bei Normaltemperatur aufbewahrt werden; es ist außerdem nicht reizend und hat keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt.
Anwendung
Glycerinlösung wurde in folgenden Anwendungen eingesetzt:
  • Herstellung von künstlichem Blut[1]
  • Filme zur Nachahmung der Epidermis[2]
  • als Bestandteil von Puffer zur Lagerung von Zellkernen[3]
Biochem./physiol. Wirkung
Glycerin ist von Natur aus hygroskopisch und aufgrund seiner drei hydrophilen alkoholischen Hydroxylgruppen wasserlöslich. Es kann sowohl inter- als auch intramolekulare Wasserstoffbrückenbindungen eingehen und ist daher ein sehr flexibles Molekül. Die physiologische Wirkung von Glycerin beruht auf zellvermittelter Immunität, erhöhter IgG-Produktion und erhöhter Histaminfreisetzung.
Glycerin wurde verwendet als:
  • Supplement bei der Zellkultivierung von Mycobacterium tuberculosis und Mycobacterium avium.
  • Brennstoff bei der Herstellung einer enzymatischen Bio-Brennstoffzelle.
  • Flüssige Komposit-Matrix mit 4-HCCA und 3-Aminochinolin für die Analyse von neutralen und sauren Glykanen.
  • Matrix für Fast Atom Bombardment MS.
  • Kann als flüssige Matrix für Quantifizierungsstudien mittels MALDI (Matrix-unterstützte Laserdesorptions/Ionisations-Massenspektrometrie) eingesetzt werden.
Sonstige Hinweise
Substrat für die Assays auf Glycerol--Kinase[4]; Glycerol-Dehydratase[5]; Glycerol-Oxidase[6]
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Automated end-to-end blood testing at the point-of-care: Integration of robotic phlebotomy with downstream sample processing
Balter ML, et al.
Technology, 1-8 (2018)
Glycerol oxidase from Aspergillus japonicus.
T Uwajima et al.
Methods in enzymology, 89 Pt D, 243-248 (1982-01-01)
Glycerol dehydratase from Aerobacter aerogenes.
B C Johnson et al.
Methods in enzymology, 42, 315-323 (1975-01-01)
H.U. Bergmeyer, ed.
Methods of Enzymatic Analysis, 2, 216-216 (1983)
Multilayered tissue mimicking skin and vessel phantoms with tunable mechanical, optical, and acoustic properties
Chen AI, et al.
Medical Physics, 43(6), 3117-3131 (2016)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. London
    • Reviews 2
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Glycerol for cover slipping
    I mainly bought this product to temporarily cover slip slides for imaging purposes before continuing with my experiments. There was no need to dilute the glycerol when cover slipping and it was easy to remove the cover once the imaging was done.