Merck
F1427
Supelco
Florfenicol
analytical standard, for drug analysis
Synonym(e):
Aquafen, Nuflor, SCH-25298, [R-(R*,S*)]-2,2-Dichlor-N-[1-(fluormethyl)-2-hydroxy-2-[4-(methylsulfonyl)-phenyl]-ethyl]-acetamid
Größe auswählen
500 MG
CHF 188.00
CHF 188.00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 188.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14Cl2FNO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
358.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
CHF 188.00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard, for drug analysis
Qualitätsniveau
Form
solid
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
SMILES String
CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[C@@H](O)[C@@H](CF)NC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C12H14Cl2FNO4S/c1-21(19,20)8-4-2-7(3-5-8)10(17)9(6-15)16-12(18)11(13)14/h2-5,9-11,17H,6H2,1H3,(H,16,18)/t9-,10-/m1/s1
InChIKey
AYIRNRDRBQJXIF-NXEZZACHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Florfenicol ist ein Amphenicol-Breitbandantibiotikum, das gegen Erkrankungen eingesetzt wird, die Haus- und Wildtiere befallen.
Anwendung
Der Analysestandard kann wie folgt verwendet werden:
  • Zum Messen von Florfenicol und seinem Hauptmetaboliten Florfenicolamid in Tilapiafleisch mittels Festphasenextraktion und Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatografie-Tandem-Massenspektrometrie (UHPLC-MS/MS)
  • Multirückstandsanalyse von drei Amfenicolen in Tierfutterproben mittels HPLC-MS/MS-Verfahren gemäß der Entscheidung der Europäischen Kommission 2002/657/EG(2)Bestimmung von Florfenicol in verschiedenen Futtermittelproben mittels an HPLC-UV-Nachweis gekoppelte Dünnschichtchromatografie (DC)
  • Rückstandsanalyse von Florfenicol in Geflügelfleisch- und -leberproben mittels Umkehrphasen-HPLC in Kombination mit einem UV-Nachweis bei 223 nm
  • Kompetitiver indirekter CL-ELISA (chemiluminescent enzyme-linked immunosorbent assay) auf der Grundlage einer quantitativen Analyse von Florefenicol und seinem Hauptmetaboliten Florfenicolamin in Hühnermuskelproben, validiert durch die Entscheidung der Europäischen Kommission 2002/657/EG
Sonstige Hinweise
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 1
Zielorgane
Liver,Brain,Testes,Spinal cord,Blood,gallbladder
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Sergio Contreras-Lynch et al.
Frontiers in microbiology, 8, 1255-1255 (2017-07-22)
This paper presents a validated protocol, using a novel, specifically formulated medium, to perform broth microdilution antimicrobial susceptibility assays of the salmonid bacterial pathogen
Ye Wang et al.
Biosensors & bioelectronics, 87, 508-513 (2016-09-07)
Herein, a smart single-stranded DNA binding protein (SSB)-assisted fluorescence aptamer switch based on fluorescence resonance energy transfer (FRET) was designed. The FRET switch was synthesized by connecting SSB labeled quantum dots (QDs@SSB) as donor with aptamer (apt) labeled gold nanoparticles
Matthew A Scott et al.
PloS one, 15(1), e0227507-e0227507 (2020-01-14)
Bovine respiratory disease (BRD) is a multifactorial disease complex and the leading infectious disease in post-weaned beef cattle. Clinical manifestations of BRD are recognized in beef calves within a high-risk setting, commonly associated with weaning, shipping, and novel feeding and
Jacob M Swift et al.
Foodborne pathogens and disease, 14(3), 160-166 (2017-01-12)
Small ruminants have been implicated in outbreaks of Escherichia coli O157:H7 at livestock exhibitions throughout the United States. Additionally, goat meat or milk may serve as a reservoir for foodborne transmission of the organism. These associations highlight the public health
Xin Yang et al.
Microbial pathogenesis, 111, 274-279 (2017-09-11)
Escherichia coli (E. coli) is one of the most relevant opportunistic pathogenic bacteria as it may cause severe morbidity and mortality in yaks (poephagus grunniens). In recent years, several kinds of antibiotics have been widely used in Tibetan areas to treat