Wichtige Dokumente
32996
Sulfadimethoxin-d6
VETRANAL®, analytical standard
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
VETRANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])Oc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc(OC([2H])([2H])[2H])n1
InChI
1S/C12H14N4O4S/c1-19-11-7-10(14-12(15-11)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)/i1D3,2D3
InChIKey
ZZORFUFYDOWNEF-WFGJKAKNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Wastewater samples by ultra-performance liquid chromatography-triple quadrupole-linear ion trap mass spectrometer (UPLC-QqLit-MS).[1]
- Fish samples[2] as well as soil, sludge and manure samples[3] by LC with tandem mass spectrometry (MS/MS).
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?