Wichtige Dokumente
E3258
Ethinamat
analytical standard
Synonym(e):
1-Ethinyl-cyclohexanol-carbamat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Arzneimittelkontrolle
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
SMILES String
NC(=O)OC1(CCCCC1)C#C
InChI
1S/C9H13NO2/c1-2-9(12-8(10)11)6-4-3-5-7-9/h1H,3-7H2,(H2,10,11)
InChIKey
GXRZIMHKGDIBEW-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CA1(759)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)