Merck
D3435
Millipore
Dey-Engley-Neutralisierungs-Bouillon
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonym(e):
D/E neutralisierende Bouillon
Größe auswählen
500 G
CHF 480.00
CHF 480.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
CHF 480.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41171607
NACRES:
NA.85
CHF 480.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
pH-Endwert
7.6±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
surface monitoring
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Allgemeine Beschreibung
D/E-Neutralisierung-Bouillon wird zum Prüfen von Desinfektionsmitteln verwendet, wobei die Neutralisierung der Antiseptika und Desinfektionsmittel wichtig zum Bestimmen ihrer bakteriziden Wirkung ist. Die Bouillon besteht aus Trypton, das Stickstoff- und Kohlenstoffquellen bereitstellt, langkettigen Aminosäuren, Vitaminen und anderen essenziellen Nährstoffen. Dextrose ist eine Energiequelle. Hefeextrakt ist auch eine reichhaltige Quelle für Vitamin-B-Komplex. Natriumbisulfit neutralisiert Aldehyde; Natriumthioglykolat neutralisiert Quecksilberverbindungen; Natriumthiosulfat neutralisiert Iod und Chlor; Lektin neutralisiert quaternäre Ammoniumverbindungen; und Polysorbat 80, ein nichtionisches Tensid, neutralisiert substituierte Phenolverbindungen. Bromkresolpurpur ist ein Indikator für die Dextrosenutzung. Dextrosefermentierende Organismen veranlassen einen Farbumschlag des Mediums von Purpur zu Gelb. Das Wachstum von Pseudomonas sp., die keine Dextrose fermentieren, kann durch die Bildung einer Membran auf der Bouillonoberfläche nachgewiesen werden.
Anwendung
D/E-Neutralisierungs-Bouillon wird für die Vorbefeuchtung von auf Schwämmchen aufgebrachten Proben[1] zur Neutralisierung der Restwirkung von Desinfektionsmitteln auf das mikrobiologische Wachstum verwendet.[2] D/E-Neutralisierungs-Bouillon wird zum Prüfen von Desinfektionsmitteln verwendet, wobei die Neutralisierung der Antiseptika und Desinfektionsmittel zum Bestimmen ihrer bakteriziden Wirkung dient. Darüber hinaus wird es für die Resuspension von Vermamoeba (Hartmannella) vermiformis-Zysten zur Neutralisierung der Peressigsäure eingesetzt.[3]
Verwendet in Desinfektionstests
Biochem./physiol. Wirkung
Dey-Engley-Neutralisierungsbouillon neutralisiert ein breites Spektrum an Antiseptika und Desinfektionsmitteln, einschließlich quaternärer Ammoniumbestandteile, Phenole, Iodin, Chlor, Quecksilber, Formaldehyd und Glutaraldehyd. Natriumthioglykolat, Natriumthiosulphat, Natriumbisulphit, Sojalecithin und Polysorbat 80 wirken als neutralisierende Bestandteile. Wachstum zeigt sich durch eine Veränderung der Farbe von Violett zu Gelb.
Komponenten
Inhaltsstoffe(g/l)
Enzymatisches Caseinhydrolysat5,00
Hefeextrakt2,50
Dextrose10,00
Natriumthiosulfat6,00
Natriumthioglykolat1,00
Natriumbisulfit2,50
Lecithin7,00
Polysorbat 805,00
Bromkresolpurpur0,02
Angaben zur Herstellung
39 g Dey-Engley-Neutralisierungsbouillon in 1000 ml destilliertem Wasser suspendieren. Sieden, bis das Medium vollständig aufgelöst ist. Durch Autoklavieren bei 15 lbs (6,8 kg) Druck und einer Temperatur von 121 °C für 15 Minuten sterilisieren.
Fußnote
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®.
Die Bezeichnung Basic, Plus oder Prime wird angehängt als Hinweis auf die Qualitätskontrollstufe — von einer grundlegenden Qualitätskontrolle über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sensitivity of Vermamoeba (Hartmannella) vermiformis cysts to conventional disinfectants and protease
Fouque E, et al.
Journal of Water and Health, 13(2), 302-310 (2015)
A 10-day vacancy period after cleaning and disinfection has no effect on the bacterial load in pig nursery units
Luyckx K, et al.
BMC Veterinary Research, 12(1), 236-236 (2016)
Comparison of competitive exclusion with classical cleaning and disinfection on bacterial load in pig nursery units
Luyckx K, et al.
BMC Veterinary Research, 12(1), 189-189 (2016)
D Joseph Sexton et al.
Infection control and hospital epidemiology, 41(10), 1219-1221 (2020-07-01)
We tested 9 disinfectants against Candida auris using the quantitative disk carrier method EPA-MB-35-00: 5 products with hydrogen peroxide or alcohol-based chemistries were effective and 4 quaternary ammonium compound-based products were not. This work supported a FIFRA Section 18 emergency
H Maertens et al.
Poultry science, 98(7), 2972-2976 (2019-04-18)
Resistance to antibiotics threatens to become a worldwide health problem. An important attributing phenomenon in this context is that pathogens can acquire antibiotic resistance genes through conjugative transfer of plasmids. To prevent bacterial infections in agricultural settings, the use of
Artikel
Some Bacillus species are crucial for advancing our understanding of bacteria, while others can be harmful, acting as spoilage organisms or pathogens. Nevertheless, all these species are significant in biotechnological research.
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Hi, please can you tell the technical reason for storing the prepared medium away from light...is there a specific component in the recipe that is light sensitive?
    1 answer
    1. Protecting media from exposure to light has been a long-standing practice in maximizing the shelf-life. This is a common practice with both microbial and tissue culture media. These products include multiple components, some of which are undefined. While the specific reaction taking place cannot be provided, the more sensitive components of this formulation include the sodium thiosulfate, the sodium bisulfite, and the lecitihin. Please review the literature for each of these for specific reactions to extended exposure to light. The link below may be of interest:
      https://jcp.bmj.com/content/jclinpath/22/3/273.full.pdf
      Helpful?
  2. I left the D/E dehydrated powder at room temperature for 2.5 months by mistake. Is the powder still okay to use, or should I get a replacement?
    1 answer
    1. The powder may need to be replaced. The stability of this product stored in room temperature for 2.5 months can not validated. It would have to be determined by end-user.
      Helpful?
  3. Hello. I would like to know at what temperature Dey Engley broth should be stored after it has been prepared and autoclaved.
    1 answer
    1. Store prepared media below 8°C, protected from direct light. For more information please see the product information sheet: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/373/551/d3435dat.pdf.